Learn More
4-tert-butylcyclohexanone, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
34.70€ - 222.00€
Identifiants chimiques
CAS | 98-53-3 |
---|---|
Formule moléculaire | C10H18O |
Poids moléculaire (g/mol) | 154.25 |
Numéro MDL | MFCD00001642 |
Clé InChI | YKFKEYKJGVSEIX-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 4-tert-butylcyclohexanone, 4-tert-butyl cyclohexanone, p-tert-butylcyclohexanone, cyclohexanone, 4-1,1-dimethylethyl, cyclohexanone, p-tert-butyl, cyclohexanone, 4-tert-butyl, 4-t-butylcyclohexanone, 4-tert-butyl cyclohexan-1-one, .gamma.-tert-butylcyclohexanone, pubchem20244 |
CID PubChem | 7392 |
Nom IUPAC | 4-tert-butylcyclohexane-1-one |
SMILES | CC(C)(C)C1CCC(=O)CC1 |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10668184
|
Thermo Scientific Acros
107910250 |
25 g | Flacon en plastique |
34.70€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10419210
|
Thermo Scientific Acros
107911000 |
100 g | Flacon en plastique |
60.70€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10626102
|
Thermo Scientific Acros
107915000 |
500 g | Flacon en plastique |
222.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
98-53-3 | |
154.25 | |
YKFKEYKJGVSEIX-UHFFFAOYSA-N | |
7392 | |
CC(C)(C)C1CCC(=O)CC1 |
C10H18O | |
MFCD00001642 | |
4-tert-butylcyclohexanone, 4-tert-butyl cyclohexanone, p-tert-butylcyclohexanone, cyclohexanone, 4-1,1-dimethylethyl, cyclohexanone, p-tert-butyl, cyclohexanone, 4-tert-butyl, 4-t-butylcyclohexanone, 4-tert-butyl cyclohexan-1-one, .gamma.-tert-butylcyclohexanone, pubchem20244 | |
4-tert-butylcyclohexane-1-one |
Spécification
4-tert-Butylcyclohexanone | |
98.5 | |
48.0°C to 51.0°C | |
113.0°C to 116.0°C (20.0 mmHg) | |
Authentique | |
C10H18O | |
MFCD00001642 | |
4-tert-butylcyclohexanone, 4-tert-butyl cyclohexanone, p-tert-butylcyclohexanone, cyclohexanone, 4-1,1-dimethylethyl, cyclohexanone, p-tert-butyl, cyclohexanone, 4-tert-butyl, 4-t-butylcyclohexanone, 4-tert-butyl cyclohexan-1-one, .gamma.-tert-butylcyclohexanone, pubchem20244 | |
YKFKEYKJGVSEIX-UHFFFAOYSA-N | |
4-tert-butylcyclohexane-1-one | |
7392 | |
99% |
98-53-3 | |
100.0 | |
Blanc | |
96°C | |
98.5% min. (GC) | |
(CH3)3CC6H9(=O) | |
07, I, 29 | |
Solubility in water: insoluble | |
CC(C)(C)C1CCC(=O)CC1 | |
154.25 | |
154.25 | |
Poudre cristalline |
Sécurité et traitement
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 202-678-5
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
- 4-tert-Butylcyclohexanone
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
Mention de danger
- H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P391-Recueillir le produit répandu.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans .
RUO – Research Use Only