Learn More
4-tert-butylcyclohexanone, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10626102
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 98-53-3
Formule moléculaire C10H18O
Poids moléculaire (g/mol) 154.25
Numéro MDL MFCD00001642
Clé InChI YKFKEYKJGVSEIX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-tert-butylcyclohexanone, 4-tert-butyl cyclohexanone, p-tert-butylcyclohexanone, cyclohexanone, 4-1,1-dimethylethyl, cyclohexanone, p-tert-butyl, cyclohexanone, 4-tert-butyl, 4-t-butylcyclohexanone, 4-tert-butyl cyclohexan-1-one, .gamma.-tert-butylcyclohexanone, pubchem20244
CID PubChem 7392
Nom IUPAC 4-tert-butylcyclohexane-1-one
SMILES CC(C)(C)C1CCC(=O)CC1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-tert-Butylcyclohexanone
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 48.0°C to 51.0°C
Couleur Blanc
Point d’ébullition 113.0°C to 116.0°C (20.0 mmHg)
Point d’éclair 96°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire (CH3)3CC6H9(=O)
Quantité 500 g
Beilstein 07, I, 29
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Poids de la formule 154.25
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-tert-Butylcyclohexanone
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
Mention de danger
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P391-Recueillir le produit répandu.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans .