Learn More
4-tert-butylcyclohexanol, mélange d’isomères, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
19.10€ - 49.20€
Identifiants chimiques
CAS | 98-52-2 |
---|---|
Formule moléculaire | C10H20O |
Poids moléculaire (g/mol) | 156.27 |
Numéro MDL | MFCD00001473,MFCD00064952,MFCD00070476 |
Clé InChI | CCOQPGVQAWPUPE-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 4-tert-butylcyclohexanol, cis-4-tert-butylcyclohexanol, trans-4-tert-butylcyclohexanol, 4-tert-butyl cyclohexanol, cis-4-tert-butyl cyclohexanol, padaryl, p-tert-butylcyclohexanol, cyclohexanol, 4-1,1-dimethylethyl, cyclohexanol, 4-tert-butyl, 4-t-butylcyclohexanol |
CID PubChem | 7391 |
Nom IUPAC | 4-tert-butylcyclohexan-1-ol |
SMILES | CC(C)(C)C1CCC(O)CC1 |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10090580
|
Thermo Scientific Acros
107900050 |
5 g | Bouteille en verre |
19.10€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10409210
|
Thermo Scientific Acros
107902500 |
250 g | Flacon en plastique |
49.20€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
98-52-2 | |
156.27 | |
CCOQPGVQAWPUPE-UHFFFAOYSA-N | |
7391 | |
CC(C)(C)C1CCC(O)CC1 |
C10H20O | |
MFCD00001473,MFCD00064952,MFCD00070476 | |
4-tert-butylcyclohexanol, cis-4-tert-butylcyclohexanol, trans-4-tert-butylcyclohexanol, 4-tert-butyl cyclohexanol, cis-4-tert-butyl cyclohexanol, padaryl, p-tert-butylcyclohexanol, cyclohexanol, 4-1,1-dimethylethyl, cyclohexanol, 4-tert-butyl, 4-t-butylcyclohexanol | |
4-tert-butylcyclohexan-1-ol |
Spécification
4-tert-Butylcyclohexanol | |
98-52-2 | |
100.0 | |
Blanc | |
200°C | |
98.5% min. (GC) | |
(CH3)3CC6H10OH | |
MFCD00001473,MFCD00064952,MFCD00070476 | |
4-tert-butylcyclohexanol, cis-4-tert-butylcyclohexanol, trans-4-tert-butylcyclohexanol, 4-tert-butyl cyclohexanol, cis-4-tert-butyl cyclohexanol, padaryl, p-tert-butylcyclohexanol, cyclohexanol, 4-1,1-dimethylethyl, cyclohexanol, 4-tert-butyl, 4-t-butylcyclohexanol | |
CCOQPGVQAWPUPE-UHFFFAOYSA-N | |
4-tert-butylcyclohexan-1-ol | |
7391 | |
156.27 | |
Poudre ou granulés |
99% | |
98.5 | |
60.0°C to 69.0°C | |
224.0°C | |
Authentique | |
C10H20O | |
1.447 | |
06, I, 18 | |
Solubility in water: <1g/L water (20 c) | |
CC(C)(C)C1CCC(O)CC1 | |
156.27 | |
8.68 mPa.s (80°C) | |
99% |
Sécurité et traitement
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 202-676-4
missing translation for 'rtecsNumber' : GV8750000
missing translation for 'tsca' : TSCA
RUO – Research Use Only