Learn More
Chlorure de 4-tert-butylbenzoyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
45.73€ - 364.00€
Identifiants chimiques
CAS 1710-98-1
Formule moléculaire C11H13ClO
Poids moléculaire (g/mol) 196.67
Numéro MDL MFCD00000695
Clé InChI WNLMYNASWOULQY-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 74372
Nom IUPAC Chlorure de 4-tert-butylbenzoyle
SMILES CC(C)(C)C1=CC=C(C=C1)C(Cl)=O
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11466957
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14373.14
25 g
45.73€
25g
11476957
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14373.22
100 g
126.63€
100g
11486957
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14373.36
500 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
4-tert-Butylbenzoyl chloride is used in the synthesis of 9,9?-spirobifluorene-bridged bipolar systems containing 1,3,4-oxadiazole-conjugated oligoaryl and triaryllamine moieties. It is also used in the preparation of 2-(4-tert-butylphenyl)-5-(4-methoxyphenyl)-1,3,4-oxadiazole.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorure de 4-tert-butylbenzoyl est utilisé dans la synthèse de systèmes bipolaires pontés par 9,9′-spirobifluorène contenant des fragments oligoaryle et triaryllamine conjugués au 1,3,4-oxadiazole. Il est également utilisé dans la préparation de 2-(4-tert-butylphényl)-5-(4-méthoxyphényl)-1,3,4-oxadiazole.
Solubilité
Réagit avec l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Conserver à l’écart des agents oxydants, des bases et de l’eau/humidité. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Stocker sous un gaz inerte. Éloignez les sources d’inflammation.
Spécification
Identifiants chimiques
1710-98-1
196.67
WNLMYNASWOULQY-UHFFFAOYSA-N
Chlorure de 4-tert-butylbenzoyle
C11H13ClO
MFCD00000695
74372
CC(C)(C)C1=CC=C(C=C1)C(Cl)=O
Spécification
4-tert-Butylbenzoyl chloride
1.08
87°C (188°F)
1.5351
UN3265
Moisture sensitive
Reacts with water.
CC(C)(C)C1=CC=C(C=C1)C(Cl)=O
196.67
196.68
1710-98-1
125°C to 126°C (10 mmHg)
C11H13ClO
MFCD00000695
775793
benzoyl chloride, 4-1,1-dimethylethyl, 4-tert-butylbenzoylchloride, p-t-butylbenzoyl chloride, p-tert-butylbenzoyl chloride, benzoyl chloride,4-1,1-dimethylethyl, 4-tert-butyl-benzoyl chloride, 4-tert-butyl benzoyl chloride, 4-t-butylbenzoyl chloride, acmc-1brh5, 4-tertbutylbenzoyl chloride
WNLMYNASWOULQY-UHFFFAOYSA-N
Chlorure de 4-tert-butylbenzoyle
74372
98%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H314-H318-H227
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque de graves lésions des yeux.
Liquide combustible.
P210-P235-P260-P264b-P270-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P363-P370+P378q-P501c
H227-H302+H312+H332-H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :8 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :LIQUIDE CORROSIF, ACIDE, ORGANIQUE, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 216-973-1
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante