Learn More
4-tert-amylphénol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10438910
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
250 g
500 g
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 80-46-6
Formule moléculaire C11H16O
Poids moléculaire (g/mol) 164.25
Numéro MDL MFCD00002369
Clé InChI NRZWYNLTFLDQQX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-tert-amylphenol, 4-tert-pentylphenol, p-tert-amylphenol, p-tert-pentylphenol, 4-t-amylphenol, 4-1,1-dimethylpropyl phenol, amilphenol, amilfenol, pentaphen, tert-amylphenol
CID PubChem 6643
ChEBI CHEBI:35096
Nom IUPAC 4-(2-méthylbutan-2-yl)phénol
SMILES CCC(C)(C)C1=CC=C(C=C1)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-tert-Amylphenol
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion >91.0°C
Couleur Blanc à jaune
Point d’ébullition 255.0°C
Point d’éclair 111°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C2H5C(CH3)2C6H4OH
Quantité 250 g
Beilstein 06, 548
Merck Index 15, 7255
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol, ether, benzene and chloroform
Viscosité 2.9 mPa.s (100°C)
Poids de la formule 164.25
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Briquettes ou paillettes à poudre grossière
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-tert-Amylphenol
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
Conseils de prudence
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.