Learn More
4-tert-amylphénol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
20.50€ - 110.00€
Identifiants chimiques
CAS | 80-46-6 |
---|---|
Formule moléculaire | C11H16O |
Poids moléculaire (g/mol) | 164.25 |
Numéro MDL | MFCD00002369 |
Clé InChI | NRZWYNLTFLDQQX-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 4-tert-amylphenol, 4-tert-pentylphenol, p-tert-amylphenol, p-tert-pentylphenol, 4-t-amylphenol, 4-1,1-dimethylpropyl phenol, amilphenol, amilfenol, pentaphen, tert-amylphenol |
CID PubChem | 6643 |
ChEBI | CHEBI:35096 |
Nom IUPAC | 4-(2-méthylbutan-2-yl)phénol |
SMILES | CCC(C)(C)C1=CC=C(C=C1)O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10061910
|
Thermo Scientific Acros
167330050 |
5 g |
20.50€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10193840
|
Thermo Scientific Acros
167331000 |
100 g |
34.90€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10438910
|
Thermo Scientific Acros
167332500 |
250 g |
66.90€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10666562
|
Thermo Scientific Acros
167335000 |
500 g |
110.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
80-46-6 | |
164.25 | |
NRZWYNLTFLDQQX-UHFFFAOYSA-N | |
6643 | |
4-(2-méthylbutan-2-yl)phénol |
C11H16O | |
MFCD00002369 | |
4-tert-amylphenol, 4-tert-pentylphenol, p-tert-amylphenol, p-tert-pentylphenol, 4-t-amylphenol, 4-1,1-dimethylpropyl phenol, amilphenol, amilfenol, pentaphen, tert-amylphenol | |
CHEBI:35096 | |
CCC(C)(C)C1=CC=C(C=C1)O |
Spécification
4-tert-Amylphenol | |
80-46-6 | |
100.0 | |
Blanc à jaune | |
111°C | |
98.5% min. (GC) | |
C11H16O | |
MFCD00002369 | |
15, 7255 | |
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol, ether, benzene and chloroform | |
CCC(C)(C)C1=CC=C(C=C1)O | |
164.25 | |
CHEBI:35096 | |
164.25 | |
Briquettes ou paillettes à poudre grossière |
99% | |
98.5 | |
>91.0°C | |
255.0°C | |
Authentique | |
Flacon en verre | |
C2H5C(CH3)2C6H4OH | |
06, 548 | |
4-tert-amylphenol, 4-tert-pentylphenol, p-tert-amylphenol, p-tert-pentylphenol, 4-t-amylphenol, 4-1,1-dimethylpropyl phenol, amilphenol, amilfenol, pentaphen, tert-amylphenol | |
NRZWYNLTFLDQQX-UHFFFAOYSA-N | |
4-(2-méthylbutan-2-yl)phénol | |
6643 | |
2.9 mPa.s (100°C) | |
99% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Nocif par contact cutané.
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Nocif en cas d’ingestion.
Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Déclaration GHS P
Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
EN CAS D’INGESTION : rincer la bouche.
NE PAS faire vomir.
Éviter le rejet dans l’environnement.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 201-280-9
missing translation for 'rtecsNumber' : SM6825000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- 4-tert-Amylphenol
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
Conseils de prudence
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.