Learn More
4-Pyrimidine-2-ylaniline, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10682855
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Identifiants chimiques
CAS 69491-57-2
Formule moléculaire C10H9N3
Poids moléculaire (g/mol) 171.203
Numéro MDL MFCD09817490
Clé InChI RUVNVJCKWOOLOH-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 12456170
Nom IUPAC 4-pyrimidine-2-ylaniline
SMILES C1=CN=C(N=C1)C2=CC=C(C=C2)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Pyrimidin-2-ylaniline
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Synonyme 4-pyrimidin-2-yl aniline, 2-4-aminophenyl pyrimidine, p-aminophenylpyrimidine, 4-2-pyrimidinyl aniline, 4-pyrimidin-2-ylphenylamine, benzenamine,4-2-pyrimidinyl, benzenamine, 4-2-pyrimidinyl
Poids de la formule 171.2
Pourcentage de pureté 97%