Learn More
4-pyridineméthanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
50.15€ - 604.00€
Identifiants chimiques
CAS 586-95-8
Formule moléculaire C6H7NO
Poids moléculaire (g/mol) 109.13
Numéro MDL MFCD00006442
Clé InChI PTMBWNZJOQBTBK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-pyridinemethanol, 4-pyridylcarbinol, 4-hydroxymethyl pyridine, pyridine-4-methanol, 4-pyridylmethanol, 4-pyridinylmethanol, 4-pyridinecarbinol, 4-picolyl alcohol, 4-hydroxymethylpyridine, pyridin-4-yl methanol
CID PubChem 11472
SMILES OCC1=CC=NC=C1
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11477706
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14698.14
25 g
50.15€
25g
11487706
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14698.22
100 g
138.69€
100g
11497706
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14698.36
500 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
586-95-8
109.13
PTMBWNZJOQBTBK-UHFFFAOYSA-N
11472
C6H7NO
MFCD00006442
4-pyridinemethanol, 4-pyridylcarbinol, 4-hydroxymethyl pyridine, pyridine-4-methanol, 4-pyridylmethanol, 4-pyridinylmethanol, 4-pyridinecarbinol, 4-picolyl alcohol, 4-hydroxymethylpyridine, pyridin-4-yl methanol
OCC1=CC=NC=C1
Spécification
4-Pyridinemethanol
53°C to 55°C
148°C (298°F)
MFCD00006442
Hygroscopic
PTMBWNZJOQBTBK-UHFFFAOYSA-N
(pyridin-4-yl)methanol
11472
99%
586-95-8
141°C (12 mmHg)
C6H7NO
107850
4-pyridinemethanol, 4-pyridylcarbinol, 4-hydroxymethyl pyridine, pyridine-4-methanol, 4-pyridylmethanol, 4-pyridinylmethanol, 4-pyridinecarbinol, 4-picolyl alcohol, 4-hydroxymethylpyridine, pyridin-4-yl methanol
OCC1=CC=NC=C1
109.13
109.13
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H302-H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 209-590-6
missing translation for 'rtecsNumber' : UT4691000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : 2° à 8°C