Learn More
4-Pipéridineméthanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10217033
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. View return policy
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 6457-49-4
Formule moléculaire C6H13NO
Poids moléculaire (g/mol) 115.17
Numéro MDL MFCD00174228
Clé InChI XBXHCBLBYQEYTI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-piperidinemethanol, 4-hydroxymethyl piperidine, 4-piperidylmethanol, 4-hydroxymethylpiperidine, piperidin-4-yl methanol, piperidin-4-yl-methanol, piperidine-4-methanol, 4-piperidylmethan-1-ol, 4-piperidine methanol, 4-piperidyl carbinol
CID PubChem 420771
Nom IUPAC pipéridine-4-ylméthanol
SMILES C1CNCCC1CO
Specifications
Nom chimique ou matériau 4-Piperidinemethanol
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 57.0°C to 61.0°C
Couleur Blanc
Point d’ébullition 118.0°C to 120.0°C (10.0 mmHg)
Point d’éclair >110°C
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 100 g
Poids de la formule 115.17
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline, morceaux et/ou solide
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 4-piperidylmethanol
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Hazard Statement
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Precautionary Statement
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.