Learn More
4-Piperidineéthanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10355851
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 622-26-4
Formule moléculaire C7H16NO
Poids moléculaire (g/mol) 130.21
Numéro MDL MFCD00006008
Clé InChI LDSQQXKSEFZAPE-UHFFFAOYSA-O
Synonyme 4-piperidineethanol, 2-piperidin-4-yl ethanol, 4-2-hydroxyethyl piperidine, 2-piperidin-4-yl ethan-1-ol, 4-piperidine ethanol, piperidine-4-ethanol, 4-ethanolpiperidine, 2-4-piperidyl ethanol, 2-piperidin-4-yl-ethanol, 4-hydroxyethyl-piperidine
CID PubChem 73953
SMILES OCCC1CC[NH2+]CC1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Piperidineethanol
Note relative au nom 97%
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 45.0°C to 50.0°C
Point d’ébullition 131.0°C to 136.0°C (17.0 mmHg)
Point d’éclair >110°C
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.4902
Quantité 10 g
Beilstein 21, 4
Nom IUPAC 4-(2-hydroxyéthyl)pipéridin-1-ium
Poids de la formule 129.19
Pourcentage de pureté 97%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Piperidineethanol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.