Learn More
(4-phényltétrahydropyran-4-yl)méthylamine, 95 %, Thermo Scientific™
60.55€ - 530.00€
Identifiants chimiques
CAS | 14006-32-7 |
---|---|
Formule moléculaire | C12H17NO |
Poids moléculaire (g/mol) | 191.27 |
Numéro MDL | MFCD02946795 |
Clé InChI | IPYDNTFWMDEOBW-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 4-phenyloxan-4-yl methanamine, 4-phenyltetrahydro-2h-pyran-4-yl methanamine, 4-phenyltetrahydropyran-4-yl methylamine, 1-4-phenyltetrahydro-2h-pyran-4-yl methanamine, c-4-phenyl-tetrahydro-pyran-4-yl-methylamine, 4-phenyltetrahydro-2h-pyran-4-yl methylamine, 1-4-phenyloxan-4-yl methanamine, 2h-pyran-4-methanamine, tetrahydro-4-phenyl, 4-phenyl-2h-3,4,5,6-tetrahydropyran-4-yl methylamine, 4-phenyl-tetrahydro-2h-pyran-4-methylamine |
CID PubChem | 6483779 |
SMILES | NCC1(CCOCC1)C1=CC=CC=C1 |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10265474
|
Thermo Scientific Maybridge
CC69113CB |
250 mg | Flacon en verre ambré |
60.55€
250mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10022414
|
Thermo Scientific Maybridge
CC69113DA |
1 g | Flacon en verre ambré |
164.00€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10290255
|
Thermo Scientific Maybridge
CC69113DE |
5 g | Flacon en verre ambré |
530.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Identifiants chimiques
14006-32-7 | |
191.27 | |
IPYDNTFWMDEOBW-UHFFFAOYSA-N | |
6483779 |
C12H17NO | |
MFCD02946795 | |
4-phenyloxan-4-yl methanamine, 4-phenyltetrahydro-2h-pyran-4-yl methanamine, 4-phenyltetrahydropyran-4-yl methylamine, 1-4-phenyltetrahydro-2h-pyran-4-yl methanamine, c-4-phenyl-tetrahydro-pyran-4-yl-methylamine, 4-phenyltetrahydro-2h-pyran-4-yl methylamine, 1-4-phenyloxan-4-yl methanamine, 2h-pyran-4-methanamine, tetrahydro-4-phenyl, 4-phenyl-2h-3,4,5,6-tetrahydropyran-4-yl methylamine, 4-phenyl-tetrahydro-2h-pyran-4-methylamine | |
NCC1(CCOCC1)C1=CC=CC=C1 |
Spécification
(4-phenyltetrahydropyran-4-yl)methylamine | |
95% | |
MFCD02946795 | |
IPYDNTFWMDEOBW-UHFFFAOYSA-N | |
1-(4-phényloxan-4-yl)méthanamine | |
6483779 | |
95% |
14006-32-7 | |
C12H17NO | |
4-phenyloxan-4-yl methanamine, 4-phenyltetrahydro-2h-pyran-4-yl methanamine, 4-phenyltetrahydropyran-4-yl methylamine, 1-4-phenyltetrahydro-2h-pyran-4-yl methanamine, c-4-phenyl-tetrahydro-pyran-4-yl-methylamine, 4-phenyltetrahydro-2h-pyran-4-yl methylamine, 1-4-phenyloxan-4-yl methanamine, 2h-pyran-4-methanamine, tetrahydro-4-phenyl, 4-phenyl-2h-3,4,5,6-tetrahydropyran-4-yl methylamine, 4-phenyl-tetrahydro-2h-pyran-4-methylamine | |
NCC1(CCOCC1)C1=CC=CC=C1 | |
191.27 | |
191.27 |
Sécurité et traitement
Mention d’avertissement GHS :danger