Learn More
4-phénylphénol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
48.50€ - 511.00€
Identifiants chimiques
CAS | 92-69-3 |
---|---|
Formule moléculaire | C12H10O |
Poids moléculaire (g/mol) | 170.211 |
Numéro MDL | MFCD00002347 |
Clé InChI | YXVFYQXJAXKLAK-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 4-hydroxybiphenyl, 1,1'-biphenyl-4-ol, biphenyl-4-ol, p-phenylphenol, 4-biphenylol, p-hydroxybiphenyl, 4-hydroxydiphenyl, p-hydroxydiphenyl, p-biphenylol, 4-diphenylol |
CID PubChem | 7103 |
ChEBI | CHEBI:34422 |
Nom IUPAC | 4-phénylphénol |
SMILES | C1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(C=C2)O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11409762
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10817.22 |
100 g | |||||||
11419762
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10817.36 |
500 g |
154.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11429762
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10817.0E |
2500 g |
511.00€
2500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Fluorescence and phosphorescence quantum yields and fluorescence and phosphorescence lifetimes were obtained for 4-phenylphenol adsorbed on filter paper with either NaCl, NaBr, or NaI at 296 and 93 K. The solid-surface fluorescence and phosphorescence quantum yield values and phosphorescence lifetime values were obtained for p-aminobenzoic acid (PABA) and 4-phenylphenol adsorbed on α-cyclodextrin/NaCl mixtures. 4-Phenylphenol is used as an antioxidant and is a potential EDC.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLes rendements quantiques de fluorescence et de phosphorescence ainsi que les durées de vie de fluorescence et de phosphorescence ont été obtenus pour le 4-phénylphénol adsorbé sur du papier filtre en association avec le NaCl, le NaBr ou le NaI à 296 et 93 K. Les valeurs de rendement quantique de la fluorescence et de la phosphorescence en surface solide et les valeurs de durée de vie de la phosphorescence ont été obtenues pour les mélanges d’acide p-aminobenzoïque (PABA) et de 4-phénylphénol adsorbé sur α-cyclodextrine/NaCl. Le 4-phénylphénol est utilisé comme antioxydant et constitue un EDC potentiel.
Solubilité
Soluble dans l’eau (0,7 mg/ml à 20°C), l’éther, la plupart des solvants organiques courants, le méthanol et le chloroforme.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
Identifiants chimiques
92-69-3 | |
170.211 | |
YXVFYQXJAXKLAK-UHFFFAOYSA-N | |
7103 | |
4-phénylphénol |
C12H10O | |
MFCD00002347 | |
4-hydroxybiphenyl, 1,1'-biphenyl-4-ol, biphenyl-4-ol, p-phenylphenol, 4-biphenylol, p-hydroxybiphenyl, 4-hydroxydiphenyl, p-hydroxydiphenyl, p-biphenylol, 4-diphenylol | |
CHEBI:34422 | |
C1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(C=C2)O |
Spécification
4-Phenylphenol | |
164°C to 168°C | |
165°C (329°F) | |
MFCD00002347 | |
1907452 | |
4-hydroxybiphenyl, 1,1'-biphenyl-4-ol, biphenyl-4-ol, p-phenylphenol, 4-biphenylol, p-hydroxybiphenyl, 4-hydroxydiphenyl, p-hydroxydiphenyl, p-biphenylol, 4-diphenylol | |
YXVFYQXJAXKLAK-UHFFFAOYSA-N | |
4-phénylphénol | |
7103 | |
170.21 |
92-69-3 | |
305°C to 308°C | |
C12H10O | |
UN3077 | |
14,7305 | |
Soluble in water (0.7mg/ml at 20°C),ether,most common organic solvents,methanol,and chloroform. | |
C1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(C=C2)O | |
170.211 | |
CHEBI:34422 | |
98% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une sévère irritation des yeux.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :9 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :SUBSTANCES DANGEREUSES POUR L’ENVIRONNEMENT, SOLIDES, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 202-179-2
missing translation for 'rtecsNumber' : DV5850000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only