Learn More
4-Acide phénylcarbamoylbenzèneboronique, 97 %, Thermo Scientific™
60.00€ - 199.00€
Identifiants chimiques
CAS | 330793-45-8 |
---|---|
Formule moléculaire | C13H12BNO3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 241.053 |
Numéro MDL | MFCD04115683 |
Clé InChI | DAUSGSRIYCUJDK-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 4-phenylcarbamoyl phenyl boronic acid, 4-phenylcarbamoyl phenylboronic acid, 4-phenylaminocarbonylphenylboronic acid, 4-phenylaminocarbonylphenyl boronic acid, 4-phenylaminocarbonyl benzeneboronic acid, 4-phenylamino-1-carbonyl phenyl boronic acid, n-phenyl 4-boronobenzamide, acmc-1afql, 4-phenylcarbamoylbenzeneboronic acid |
CID PubChem | 11096747 |
Nom IUPAC | Acide [4-(phénylcarbamoyl) phényl] boronique |
SMILES | B(C1=CC=C(C=C1)C(=O)NC2=CC=CC=C2)(O)O |
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Identifiants chimiques
330793-45-8 | |
241.053 | |
DAUSGSRIYCUJDK-UHFFFAOYSA-N | |
11096747 | |
B(C1=CC=C(C=C1)C(=O)NC2=CC=CC=C2)(O)O |
C13H12BNO3 | |
MFCD04115683 | |
4-phenylcarbamoyl phenyl boronic acid, 4-phenylcarbamoyl phenylboronic acid, 4-phenylaminocarbonylphenylboronic acid, 4-phenylaminocarbonylphenyl boronic acid, 4-phenylaminocarbonyl benzeneboronic acid, 4-phenylamino-1-carbonyl phenyl boronic acid, n-phenyl 4-boronobenzamide, acmc-1afql, 4-phenylcarbamoylbenzeneboronic acid | |
Acide [4-(phénylcarbamoyl) phényl] boronique |
Spécification
4-Phenylcarbamoylbenzeneboronic acid | |
210°C to 216°C | |
MFCD04115683 | |
DAUSGSRIYCUJDK-UHFFFAOYSA-N | |
Acide [4-(phénylcarbamoyl) phényl] boronique | |
11096747 | |
97% |
330793-45-8 | |
C13H12BNO3 | |
4-phenylcarbamoyl phenyl boronic acid, 4-phenylcarbamoyl phenylboronic acid, 4-phenylaminocarbonylphenylboronic acid, 4-phenylaminocarbonylphenyl boronic acid, 4-phenylaminocarbonyl benzeneboronic acid, 4-phenylamino-1-carbonyl phenyl boronic acid, n-phenyl 4-boronobenzamide, acmc-1afql, 4-phenylcarbamoylbenzeneboronic acid | |
B(C1=CC=C(C=C1)C(=O)NC2=CC=CC=C2)(O)O | |
241.053 | |
241.05 |
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Température ambiante