Learn More
4-Phénylazophénol97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10589803
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicateur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1689-82-3
Formule moléculaire C12H10N2O
Poids moléculaire (g/mol) 198.23
Numéro MDL MFCD00002330
Clé InChI JTSBGMZPPPULTA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme C.I. 11800, 4-Hydroxyazobenzene, Solvent Yellow 7
CID PubChem 5354198
Nom IUPAC 4-(phénylhydrazinylidène)cyclohexa-2,5-dien-1-one
SMILES O=C1C=CC(C=C1)=NNC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Phenylazophenol
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Beilstein 16, 96
Spectre IR Authentique
Poids de la formule 198.22
Pourcentage de pureté ≥96.0%
Conditionnement Flacon en verre
Couleur Marron
Quantité 100 g
Forme physique Poudre cristalline fine
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Phenylazophenol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.