Learn More
4-(Phénylamino)biphényle, 98 %
Code produit. 15452179
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 32228-99-2
Formule moléculaire C18H15N
Poids moléculaire (g/mol) 245.33
Numéro MDL MFCD01318677
Clé InChI YGNUPJXMDOFFDO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-phenyl-4-biphenylamine, n-phenyl-1,1'-biphenyl-4-amine, 1,1'-biphenyl-4-amine, n-phenyl, n-phenylbiphenyl-4-amine, ethyl propriolate, 4-anilinobiphenyl, biphenyl-4-yl-phenylamine, 1,1'-biphenyl-4-amine,n-phenyl, acmc-209hrz
CID PubChem 13087229
Nom IUPAC N,4-diphénylaniline
SMILES N(C1=CC=CC=C1)C1=CC=C(C=C1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(Phenylamino)biphenyl
Quantité 5 g
Beilstein 2806457
Sensibilité Air Sensitive
Poids de la formule 245.32
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Solide