Learn More
4-(Phénylamino)biphényle, 98 %
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | 4-(Phenylamino)biphenyl |
Quantité | 1 g |
Beilstein | 2806457 |
Sensibilité | Air Sensitive |
Poids de la formule | 245.32 |
Pourcentage de pureté | 98% |
Forme physique | Solide |