Learn More
4-phényl-1-buten-4-ol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10786183
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 936-58-3
Formule moléculaire C10H12O
Poids moléculaire (g/mol) 148.2
Numéro MDL MFCD00039617
Clé InChI RGKVZBXSJFAZRE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-phenyl-3-buten-1-ol, 4-phenyl-1-buten-4-ol, 1-phenyl-but-3-en-1-ol, acmc-1bdtt, upenn_abs_025, 1-phenyl-3-buten-1-ol #, benzenemethanol,a-2-propen-1-yl, benzenemethanol, .alpha.-2-propenyl
CID PubChem 220119
Nom IUPAC 1-phénylmais-3-en-1-ol
SMILES C=CCC(C1=CC=CC=C1)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Phenyl-1-buten-4-ol
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore
Densité 0.9920g/mL
Point d’ébullition 234°C
Point d’éclair 103°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H5CH(OH)CH2CHCH2
Indice de réfraction 1.5300 to 1.532
Quantité 5 g
Gravité spécifique 0.992
Poids de la formule 148.2
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Phenyl-1-buten-4-ol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.