Learn More
4-phényl-1-buten-4-ol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15470308
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
4-Phenyl-1-buten-4-ol is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 4-phényl-1-buten-4-ol est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Conserver à l’abri des oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 936-58-3
Formule moléculaire C10H12O
Poids moléculaire (g/mol) 148.205
Numéro MDL MFCD00039617
Clé InChI RGKVZBXSJFAZRE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-phenyl-3-buten-1-ol, 4-phenyl-1-buten-4-ol, 1-phenyl-but-3-en-1-ol, acmc-1bdtt, upenn_abs_025, 1-phenyl-3-buten-1-ol #, benzenemethanol,a-2-propen-1-yl, benzenemethanol, .alpha.-2-propenyl
CID PubChem 220119
Nom IUPAC 1-phénylmais-3-en-1-ol
SMILES C=CCC(C1=CC=CC=C1)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Phenyl-1-buten-4-ol
Densité 0.992
Point d’ébullition 234°C
Point d’éclair 103°C (217°F)
Indice de réfraction 1.53
Quantité 25 g
Poids de la formule 148.2
Pourcentage de pureté 97%