Learn More
Bromure de 4-phénoxyphénylmagnésium, 0,5 M dans le 2-MeTHF, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
100 mL
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le bromure de 4-phénoxyphénylmagnésium est utilisé comme intermédiaire de synthèse chimique organique.
Solubilité
Il réagit avec l‘eau.
Remarques
Sensible à l’air et à l’humidité. Incompatible avec les agents oxydants et les bases
Le bromure de 4-phénoxyphénylmagnésium est utilisé comme intermédiaire de synthèse chimique organique.
Solubilité
Il réagit avec l‘eau.
Remarques
Sensible à l’air et à l’humidité. Incompatible avec les agents oxydants et les bases
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | 4-Phenoxyphenylmagnesium bromide |
CAS | 21473-02-9 |
Formule moléculaire | C12H9BrMgO |
Numéro MDL | MFCD00672009 |
Quantité | 100 mL |
Numéro UN | UN2924 |
Sensibilité | Air and moisture sensitive |
Synonyme | 4-phenoxyphenylmagnesium bromide, p-phenoxyphenylmagnesium bromide, p-phenoxyphenyl magnesium bromide, 4-phenoxy-phenylmagnesium bromide, 4-phenoxyphenyl magnesium bromide, dtikyzptjrzftl-uhfffaoysa-m, magnesium,bromo 4-phenoxyphenyl, bromo 4-phenoxyphenyl magnesium, 4-phenoxyphenylmagnesium bromide solution, 4-phenoxyphenylmagnesium bromide, 0.5 m in 2-methf, grignard reagent |
Informations sur la solubilité | It reacts with water. |
Clé InChI | DTIKYZPTJRZFTL-UHFFFAOYSA-M |