Learn More
Acide 4-(phénoxyméthyl)phénylboronique, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10183904
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Identifiants chimiques
CAS 397843-61-7
Formule moléculaire C13H13BO3
Poids moléculaire (g/mol) 228.05
Numéro MDL MFCD09966155
Clé InChI IXDHTLPOOZIZJX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-phenoxymethyl phenylboronic acid, 4-phenoxymethyl phenyl boronic acid, acmc-1aegd, 4-phenoxymethyl phenyl boronicacid
CID PubChem 10955308
Nom IUPAC [4-(phenoxymethyl)phenyl]boronic acid
SMILES OB(O)C1=CC=C(COC2=CC=CC=C2)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(Phenoxymethyl)phenylboronic acid
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 228.05
Pourcentage de pureté 97%