Learn More
4-(phénoxyméthyl)benzaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10072164
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Identifiants chimiques
CAS 2683-70-7
Formule moléculaire C14H12O2
Poids moléculaire (g/mol) 212.25
Numéro MDL MFCD09879939
Clé InChI JLGXYDMVIJFOKF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-phenoxymethyl benzaldehyde, benzaldehyde,4-phenoxymethyl, 4-phenoxymethyl-benzaldehyde
CID PubChem 12106287
Nom IUPAC 4-(phénoyyméthyl)benzaldéhyde
SMILES O=CC1=CC=C(COC2=CC=CC=C2)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(Phenoxymethyl)benzaldehyde
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 212.25
Pourcentage de pureté 97%