Learn More
Bromure de 4-pentenylzinc, 0,5 M dans THF, emballé sous Argon dans des flacons ChemSeal™ refermables, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15415335
Click to view available options
Quantité:
50 mL
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé dans les réactions de couplage croisées.
Solubilité
Réagit avec l’eau.
Remarques
Manipuler sous un gaz de protection sec. Sensible à l’air. Conserver à l’écart des bases fortes et des agents oxydants, de la chaleur, des acides et de l’eau
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Pentenylzinc bromide
Note relative au nom Packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles
CAS 308796-04-5
Densité 0.954
Formule moléculaire C5H9BrZn
Formule linéaire H2C=CH(CH2)3ZnBr
Numéro MDL MFCD01311404
Quantité 50 mL
Numéro UN UN3399
Sensibilité Air sensitive; May form a precipitate
Synonyme 4-pentenylzinc bromide solution, 4-pentenylzinc bromide, zinc, bromo-4-pentenyl, bromozinc 1+ ,pent-1-ene, bromo pent-4-en-1-yl zinc, pent-4-enylzinc bromide, 0.50 m in thf, 4-pentenylzinc bromide 0.5 m in tetrahydrofuran, 4-pentenylzinc bromide solution, 0.5 m in thf, 4-pentenylzinc bromide, 0.5m in thf, packaged under argon in resealable chemseal bottles
Informations sur la solubilité Reacts with water.
Clé InChI FYTRJJFTGJERAH-UHFFFAOYSA-M
SMILES [CH2-]CCC=C.[Zn+]Br
Nom IUPAC bromozinc(1+);pent-1-ène
Poids moléculaire (g/mol) 214.411
CID PubChem 4418416
Poids de la formule 214.41