Learn More
4’-(Pentafluorothio)acétophénone, 97 %, Thermo Scientific™
70.02€ - 277.00€
Identifiants chimiques
CAS 401892-83-9
Formule moléculaire C8H7F5OS
Poids moléculaire (g/mol) 246.195
Numéro MDL MFCD16652408
Clé InChI BKEQOPIQGDSWEQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4'-pentafluorosulfur acetophenone, 1-4-pentafluoro-??-sulfanyl phenyl ethanone, 4'-pentafluorothio acetophenone, 1-4-pentafluoro-lambda6-sulfanyl phenyl ethanone
CID PubChem 59715536
Nom IUPAC 1-[4-(pentafluoro-$l^[6}-sulfanyl)phényl]éthanone
SMILES CC(=O)C1=CC=C(C=C1)S(F)(F)(F)(F)F
Consulter d'autres spécifications
Products 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15405847
missing translation for 'viewDocuments' Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
H33056.03
1 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
15415847
missing translation for 'viewDocuments' Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
H33056.06
5 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spécification
Identifiants chimiques
401892-83-9
246.195
BKEQOPIQGDSWEQ-UHFFFAOYSA-N
59715536
CC(=O)C1=CC=C(C=C1)S(F)(F)(F)(F)F
C8H7F5OS
MFCD16652408
4'-pentafluorosulfur acetophenone, 1-4-pentafluoro-??-sulfanyl phenyl ethanone, 4'-pentafluorothio acetophenone, 1-4-pentafluoro-lambda6-sulfanyl phenyl ethanone
1-[4-(pentafluoro-$l^[6}-sulfanyl)phényl]éthanone
Spécification
4'-(Pentafluorothio)acetophenone
C8H7F5OS
4'-pentafluorosulfur acetophenone, 1-4-pentafluoro-??-sulfanyl phenyl ethanone, 4'-pentafluorothio acetophenone, 1-4-pentafluoro-lambda6-sulfanyl phenyl ethanone
CC(=O)C1=CC=C(C=C1)S(F)(F)(F)(F)F
246.195
246.19
Solide
401892-83-9
MFCD16652408
BKEQOPIQGDSWEQ-UHFFFAOYSA-N
1-[4-(pentafluoro-$l^[6}-sulfanyl)phényl]éthanone
59715536
97%
Vidéos
Safety and Handling
Safety and Handling
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Température ambiante