Learn More
4-oxo-3-aza-tricyclo[4.2.1.0(2,5)]non7-ène, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10247173
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 14735-70-7
Formule moléculaire C8H9NO
Poids moléculaire (g/mol) 135.17
Numéro MDL MFCD20481984
Clé InChI WBZQHVKGKQXWMW-UHFFFAOYNA-N
Synonyme 3-aza-tricyclo 4.2.1.0 2,5 non-7-en-4-one
CID PubChem 130862428
Nom IUPAC 3-azatricyclo[4.2.1.0²,⁵]non-7-en-4-one
SMILES O=C1NC2C1C1CC2C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Oxo-3-aza-tricyclo[4.2.1.0(2.5)]non-7-ene
Note relative au nom 99%
Point de fusion 117.0°C to 122.0°C
Couleur Beige
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in benzene and ethanol
Poids de la formule 135.17
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline ressemblant à des aiguilles