Learn More
4-Nitrophénol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
43.32€ - 318.59€
Identifiants chimiques
CAS | 100-02-7 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H5NO3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 139.11 |
Numéro MDL | MFCD00007331 |
Clé InChI | BTJIUGUIPKRLHP-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | p-nitrophenol, phenol, 4-nitro, paranitrophenol, niphen, 4-hydroxynitrobenzene, p-hydroxynitrobenzene, phenol, p-nitro, mononitrophenol, paranitrofenol, paranitrofenolo |
CID PubChem | 980 |
ChEBI | CHEBI:16836 |
Nom IUPAC | 4-nitrophénol |
SMILES | OC1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11466967
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14376.30 |
250 g |
43.32€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11456967
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14376.0B |
1000 g |
85.93€
1000g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11476967
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14376.0I |
5000 g |
318.59€
5000g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
4-Nitrophenol is used as a precursor to prepare phenetidine, acetophenetidne and pH indicator. Its carboxylate ester derivatives are involved as an active component for the construction of amide moieties in peptide synthesis. It is used as an intermediate in the synthesis of paracetamol and N-acetyl-p-aminophenol dyestuffs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe 4-nitrophénol est utilisé comme précurseur pour préparer l‘indicateur de phénétidine, d‘acétophénetidne et de pH. Ses dérivés d‘ester carboxylate sont impliqués en tant que composant actif pour la construction de fractions d‘amide dans la synthèse de peptides. Il est utilisé comme intermédiaire dans la synthèse des colorants de paracétamol et de N-acétyl-p-aminophénol.
Solubilité
Librement soluble dans l‘alcool, le chloroforme et l‘éther. Librement soluble dans l‘acétone. Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts et les bases fortes.
Identifiants chimiques
100-02-7 | |
139.11 | |
BTJIUGUIPKRLHP-UHFFFAOYSA-N | |
980 | |
4-nitrophénol |
C6H5NO3 | |
MFCD00007331 | |
p-nitrophenol, phenol, 4-nitro, paranitrophenol, niphen, 4-hydroxynitrobenzene, p-hydroxynitrobenzene, phenol, p-nitro, mononitrophenol, paranitrofenol, paranitrofenolo | |
CHEBI:16836 | |
OC1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O |
Spécification
4-Nitrophenol | |
110°C to 115°C | |
279°C (decomposition) | |
C6H5NO3 | |
UN1663 | |
Light sensitive | |
p-nitrophenol, phenol, 4-nitro, paranitrophenol, niphen, 4-hydroxynitrobenzene, p-hydroxynitrobenzene, phenol, p-nitro, mononitrophenol, paranitrofenol, paranitrofenolo | |
BTJIUGUIPKRLHP-UHFFFAOYSA-N | |
4-nitrophénol | |
980 | |
139.11 |
100-02-7 | |
1.48 | |
169°C (336°F) | |
MFCD00007331 | |
1281877 | |
14,6621 | |
Freely soluble in alcohol,chloroform,ether; Freely soluble in acetone; Slightly soluble in water. | |
OC1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O | |
139.11 | |
CHEBI:16836 | |
99% |
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H373-H302-H312-H332
May cause damage to organs through prolonged or repeated exposure.
Harmful if swallowed.
Harmful in contact with skin.
Harmful if inhaled.
P260-P264b-P270-P271-P280-P301+P310-P302+P352-P304+P340-P312-P314-P330-P363-P501c
H301-H312+H332-H373-H500
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 6.1; Packing Group: III; Proper Shipping Name: NITROPHENOLS
missing translation for 'einecsNumber' : 202-811-7
missing translation for 'rtecsNumber' : SM2275000
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Température ambiante
- 4-Nitrophenol
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- H312-Nocif par contact cutané.
- H332-Nocif par inhalation.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: p-Nitrophenol
RUO – Research Use Only