Learn More
4’-Nitroacétophénone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
23.10€ - 302.00€
Identifiants chimiques
CAS | 100-19-6 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H7NO3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 165.15 |
Numéro MDL | MFCD00007355 |
Clé InChI | YQYGPGKTNQNXMH-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | p-nitroacetophenone, 4'-nitroacetophenone, 4-nitroacetophenone, 1-4-nitrophenyl ethanone, p-acetylnitrobenzene, paranitroacetophenone, p-nitrophenyl methyl ketone, 1-4-nitrophenyl ethan-1-one, ethanone, 1-4-nitrophenyl, pnap |
CID PubChem | 7487 |
ChEBI | CHEBI:28735 |
Nom IUPAC | 1-(4-nitrophényl)éthanone |
SMILES | CC(=O)C1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11421568
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13877.18 |
50 g |
23.10€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11431568
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13877.30 |
250 g |
97.80€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11411568
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13877.0B |
1000 g | |||||||
Description
4'-Nitroacetophenone is an important raw material and intermediate used in Organic Synthesis, Pharmaceuticals, Agrochemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLa 4′-nitroacétophénone est une matière première importante et un intermédiaire utilisé dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques et les produits agrochimiques.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants, des alcalis forts.
Identifiants chimiques
100-19-6 | |
165.15 | |
YQYGPGKTNQNXMH-UHFFFAOYSA-N | |
7487 | |
1-(4-nitrophényl)éthanone |
C8H7NO3 | |
MFCD00007355 | |
p-nitroacetophenone, 4'-nitroacetophenone, 4-nitroacetophenone, 1-4-nitrophenyl ethanone, p-acetylnitrobenzene, paranitroacetophenone, p-nitrophenyl methyl ketone, 1-4-nitrophenyl ethan-1-one, ethanone, 1-4-nitrophenyl, pnap | |
CHEBI:28735 | |
CC(=O)C1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O |
Spécification
4'-Nitroacetophenone | |
77°C to 81°C | |
149°C (300°F) | |
C8H7NO3 | |
607777 | |
Insoluble in water. | |
CC(=O)C1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O | |
165.15 | |
CHEBI:28735 | |
98% |
100-19-6 | |
201°C to 202°C | |
98% | |
MFCD00007355 | |
p-nitroacetophenone, 4'-nitroacetophenone, 4-nitroacetophenone, 1-4-nitrophenyl ethanone, p-acetylnitrobenzene, paranitroacetophenone, p-nitrophenyl methyl ketone, 1-4-nitrophenyl ethan-1-one, ethanone, 1-4-nitrophenyl, pnap | |
YQYGPGKTNQNXMH-UHFFFAOYSA-N | |
1-(4-nitrophényl)éthanone | |
7487 | |
165.15 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H301
P264b-P270-P280i-P301+P312-P305+P351+P338-P330-P501c
H302-H319-H500
missing translation for 'einecsNumber' : 202-827-4
missing translation for 'rtecsNumber' : AM9627000
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only