Learn More
4-n-Propylpipéridine, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15453317
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 22398-09-0
Formule moléculaire C8H17N
Poids moléculaire (g/mol) 127.231
Numéro MDL MFCD00023151
Clé InChI RQGBFVLTFYRYKB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-n-propylpiperidine, piperidine, 4-propyl, 4-propyl-piperidine, pubchem2452, 4-prop-1-yl piperidine, 5-20-04-00208 beilstein handbook reference
CID PubChem 31169
Nom IUPAC 4-propylpipéridine
SMILES CCCC1CCNCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-n-Propylpiperidine
Densité 0.864
Point d’ébullition 178°C to 180°C
Point d’éclair 48°C (118°F)
Odeur Amine-like
Indice de réfraction 1.453
Quantité 250 mg
Numéro UN UN2733
Sensibilité Air Sensitive
Poids de la formule 127.23
Pourcentage de pureté 95%