Learn More
Chlorure de 4-n-propylbenzènesulfonyle, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11453917
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 146949-07-7
Formule moléculaire C9H11ClO2S
Poids moléculaire (g/mol) 218.70
Numéro MDL MFCD00041508
Clé InChI LEFGAGRZHLNPLS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-n-propylbenzenesulfonyl chloride, 4-propylbenzene-1-sulfonyl chloride, 4-propyl-benzenesulfonylchloride, 4-propyl-benzenesulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 4-propyl, p-propylbenzenesulfonyl chloride, 4-n-propylbenzenesulfonylchloride, acmc-209cxt, 4-propylphenylsulfonyl chloride, 4-propylphenylsulphonyl chloride
CID PubChem 2737222
Nom IUPAC Chlorure de 4-propylbenzènesulfonyle
SMILES CCCC1=CC=C(C=C1)S(Cl)(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-n-Propylbenzenesulfonyl chloride
Point de fusion 20°C to 22°C
Densité 1.223
Point d’ébullition 275°C to 276°C
Indice de réfraction 1.5375
Quantité 5 g
Numéro UN UN3265
Beilstein 5511216
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 218.7
Pourcentage de pureté 95%