Learn More
Chlorure de 4-n-pentylbenzoyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
56.70€ - 741.00€
Identifiants chimiques
CAS | 49763-65-7 |
---|---|
Formule moléculaire | C12H15ClO |
Poids moléculaire (g/mol) | 210.701 |
Numéro MDL | MFCD00000700 |
Clé InChI | FBBRKYLXMNQFQU-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | benzoyl chloride, 4-pentyl, p-pentylbenzoyl chloride, 4-n-pentylbenzoyl chloride, 4-n-amylbenzoyl chloride, 4-pentyl-benzoyl chloride, 4-pentylbenzene-1-carbonyl chloride, acmc-20ambq, p-n-amyl benzoyl chloride, 4-n-pentyl benzoyl chloride, 4-n-pentyl-benzoyl chloride |
CID PubChem | 170812 |
Nom IUPAC | Chlorure de 4-pentylbenzoyle |
SMILES | CCCCCC1=CC=C(C=C1)C(=O)Cl |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11433953
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10248.06 |
5 g |
56.70€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11443953
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10248.14 |
25 g |
185.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11453953
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10248.22 |
100 g |
741.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
4-n-Pentylbenzoyl chloride was used in the synthesis of 3-O-acyl derivative by reacting with betulinic acid. It is used as intermediates of liquid crystals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe chlorure de 4-n-pentylbenzoyle a été utilisé dans la synthèse du dérivé de 3-O-acyl en réagissant avec l’acide bêta. Il est utilisé comme intermédiaire de cristaux liquides.
Solubilité
Réagit avec l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Conserver à l’écart des bases fortes et des agents oxydants.
Identifiants chimiques
49763-65-7 | |
210.701 | |
FBBRKYLXMNQFQU-UHFFFAOYSA-N | |
170812 | |
CCCCCC1=CC=C(C=C1)C(=O)Cl |
C12H15ClO | |
MFCD00000700 | |
benzoyl chloride, 4-pentyl, p-pentylbenzoyl chloride, 4-n-pentylbenzoyl chloride, 4-n-amylbenzoyl chloride, 4-pentyl-benzoyl chloride, 4-pentylbenzene-1-carbonyl chloride, acmc-20ambq, p-n-amyl benzoyl chloride, 4-n-pentyl benzoyl chloride, 4-n-pentyl-benzoyl chloride | |
Chlorure de 4-pentylbenzoyle |
Spécification
4-n-Pentylbenzoyl chloride | |
1.034 | |
>110°C (230°F) | |
1.53 | |
UN3265 | |
Moisture sensitive | |
Reacts with water. | |
CCCCCC1=CC=C(C=C1)C(=O)Cl | |
210.701 | |
210.71 |
49763-65-7 | |
144°C to 145°C (10 mmHg) | |
C12H15ClO | |
MFCD00000700 | |
2207887 | |
benzoyl chloride, 4-pentyl, p-pentylbenzoyl chloride, 4-n-pentylbenzoyl chloride, 4-n-amylbenzoyl chloride, 4-pentyl-benzoyl chloride, 4-pentylbenzene-1-carbonyl chloride, acmc-20ambq, p-n-amyl benzoyl chloride, 4-n-pentyl benzoyl chloride, 4-n-pentyl-benzoyl chloride | |
FBBRKYLXMNQFQU-UHFFFAOYSA-N | |
Chlorure de 4-pentylbenzoyle | |
170812 | |
98% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H314-H318
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque des lésions oculaires graves.
P260-P264b-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
H314
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :8 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :LIQUIDE CORROSIF, ACIDE, ORGANIQUE, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 256-478-8
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante