Learn More
4-n-Nonylphénol, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
45.43€ - 204.02€
Identifiants chimiques
CAS | 104-40-5 |
---|---|
Formule moléculaire | C15H24O |
Poids moléculaire (g/mol) | 220.356 |
Numéro MDL | MFCD00002396 |
Clé InChI | IGFHQQFPSIBGKE-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 4-n-nonylphenol, p-nonylphenol, phenol, 4-nonyl, para-nonylphenol, p-n-nonylphenol, phenol, nonyl, phenol, p-nonyl, nonylphenol mixed, phenol, nonyl derivs., 4-nonyl phenol |
CID PubChem | 1752 |
ChEBI | CHEBI:34440 |
Nom IUPAC | 4-nonylphénol |
SMILES | CCCCCCCCCC1=CC=C(C=C1)O |
Produktcode | Marke | Quantité | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Quantité | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11487477
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A15609.03 |
1 g |
45.43€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11497477
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A15609.06 |
5 g |
204.02€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Beschreibung
4-n-Nonylphenol is used in manufacturing antioxidants, lubricating oil additives, laundry and dish detergents, emulsifiers, and solubilizers. Also be used to produce tris(4-nonyl-phenyl) phosphite (TNPP).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe composé 4-n-nonylphénol est utilisé dans la fabrication d’antioxydants, d’additifs d’huile lubrifiante, de détergents pour lessive et vaisselle, d’émulsifiants et de solubilisants. Également utilisé pour produire du phosphite de tris(4-nonyl-phényle) (TNPP).
Solubilité
Très peu soluble (0,020 g/l) à 25°C.
Remarques
Conserver dans un récipient étanche au frais et au sec. Incompatible avec l’agent oxydant.
Chemische Identifikatoren
104-40-5 | |
220.356 | |
IGFHQQFPSIBGKE-UHFFFAOYSA-N | |
1752 | |
4-nonylphénol |
C15H24O | |
MFCD00002396 | |
4-n-nonylphenol, p-nonylphenol, phenol, 4-nonyl, para-nonylphenol, p-n-nonylphenol, phenol, nonyl, phenol, p-nonyl, nonylphenol mixed, phenol, nonyl derivs., 4-nonyl phenol | |
CHEBI:34440 | |
CCCCCCCCCC1=CC=C(C=C1)O |
Spezifikation
4-n-Nonylphenol | |
43°C to 46°C | |
127°C to 130°C (27 mmHg) | |
C15H24O | |
MFCD00002396 | |
2047450 | |
Sparingly Soluble (0.020g/L) at 25°C. | |
CCCCCCCCCC1=CC=C(C=C1)O | |
220.356 | |
CHEBI:34440 | |
≥98% |
104-40-5 | |
0.937 | |
150°C (302°F) | |
1.511 | |
UN2430 | |
4-n-nonylphenol, p-nonylphenol, phenol, 4-nonyl, para-nonylphenol, p-n-nonylphenol, phenol, nonyl, phenol, p-nonyl, nonylphenol mixed, phenol, nonyl derivs., 4-nonyl phenol | |
IGFHQQFPSIBGKE-UHFFFAOYSA-N | |
4-nonylphénol | |
1752 | |
220.36 |
Sicherheit und Handhabung
Déclaration GHS H
H314-H318-H361-H302
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque de graves lésions des yeux.
Susceptible de nuire à la fertilité ou au fœtus.
Nocif en cas d’ingestion.
P201-P202-P260-P264b-P270-P271-P281-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P363-P501c
H302-H314-H335-H361fd
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :8 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :ALKYPHÉNOLS, SOLIDE, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 203-199-4
missing translation for 'rtecsNumber' : SM5630000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
- 4-n-Nonylphenol
Signalwort
- Dangers
Gefahrenkategorie
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Gefahrenhinweis
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H360-Peut nuire à la fertilité ou au foetus.
- H361-Susceptible de nuire à la fertilité ou au foetus.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Sicherheitshinweis
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
- P271-Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P330-Rincer la bouche.
- P331-NE PAS faire vomir.
- P363-Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.
- P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Contient: 4-n-Nonylphenol
RUO – Research Use Only