Learn More
4’-n-Nonylacétophénone, 97 %, Thermo Scientific™
18.10€ - 68.80€
Identifiants chimiques
CAS | 37593-05-8 |
---|---|
Formule moléculaire | C17H26O |
Poids moléculaire (g/mol) | 246.394 |
Numéro MDL | MFCD00043717 |
Clé InChI | PWRSUUUQEQAMEV-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | p-nonylacetophenone, 1-4-nonylphenyl ethan-1-one, 4-n-nonylacetophenone, 1-4-nonylphenyl ethanone, 4'-n-nonylacetophenone, p-nonyl acetophenone, 4'-nonylacetophenone, 1-acetyl-4-nonylbenzene |
CID PubChem | 142175 |
Nom IUPAC | 1-(4-nonylphényl)éthanone |
SMILES | CCCCCCCCCC1=CC=C(C=C1)C(=O)C |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11455223
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12831.03 |
1 g | |||||||
11465223
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12831.06 |
5 g |
68.80€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Identifiants chimiques
37593-05-8 | |
246.394 | |
PWRSUUUQEQAMEV-UHFFFAOYSA-N | |
142175 | |
CCCCCCCCCC1=CC=C(C=C1)C(=O)C |
C17H26O | |
MFCD00043717 | |
p-nonylacetophenone, 1-4-nonylphenyl ethan-1-one, 4-n-nonylacetophenone, 1-4-nonylphenyl ethanone, 4'-n-nonylacetophenone, p-nonyl acetophenone, 4'-nonylacetophenone, 1-acetyl-4-nonylbenzene | |
1-(4-nonylphényl)éthanone |
Spécification
4'-n-Nonylacetophenone | |
159°C to 161°C (2 mmHg) | |
1.505 | |
p-nonylacetophenone, 1-4-nonylphenyl ethan-1-one, 4-n-nonylacetophenone, 1-4-nonylphenyl ethanone, 4'-n-nonylacetophenone, p-nonyl acetophenone, 4'-nonylacetophenone, 1-acetyl-4-nonylbenzene | |
CCCCCCCCCC1=CC=C(C=C1)C(=O)C | |
246.394 | |
246.39 |
37593-05-8 | |
C17H26O | |
MFCD00043717 | |
PWRSUUUQEQAMEV-UHFFFAOYSA-N | |
1-(4-nonylphényl)éthanone | |
142175 | |
97% |
Sécurité et traitement
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante