Learn More
Acide 4-(N,N-Diméthylamino)phénylboronique, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10045713
Click to view available options
Quantité:
500 mg
2.5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 28611-39-4
Formule moléculaire C8H12BNO2
Poids moléculaire (g/mol) 165.00
Numéro MDL MFCD01074642
Clé InChI RIIPFHVHLXPMHQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-dimethylamino phenylboronic acid, 4-dimethylamino phenyl boronic acid, 4-n,n-dimethylamino phenylboronic acid, 4-dimethylamino benzeneboronic acid, 4-dimethylaminophenylboronic acid, 4-dimethylaminophenyl boronic acid, 4-dimethylamino phenyl boranediol, 4-n,n-dimethylphenylboronic acid
CID PubChem 2734344
Nom IUPAC acide [4-(diméthylamino)phényl]boronique
SMILES CN(C)C1=CC=C(C=C1)B(O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(N, N-Dimethylamino)phenylboronic acid
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 227°C
Couleur Gris bleu ou Vert gris à Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 2.5 g
Poids de la formule 165
Pourcentage de pureté 96%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-(N,N-Dimethylamino)phenylboronic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.