Learn More
Chlorure de 4-n-hexyloxybenzoyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
62.70€ - 735.00€
Identifiants chimiques
CAS | 39649-71-3 |
---|---|
Formule moléculaire | C13H17ClO2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 240.727 |
Numéro MDL | MFCD00000690 |
Clé InChI | DQQOONVCLQZWOY-UHFFFAOYSA-N |
CID PubChem | 170235 |
Nom IUPAC | Chlorure de 4-hexyloxybenzoyle |
SMILES | CCCCCCOC1=CC=C(C=C1)C(=O)Cl |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11431003
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13367.06 |
5 g |
62.70€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11441003
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13367.14 |
25 g |
222.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11451003
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13367.22 |
100 g |
735.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
39649-71-3 | |
240.727 | |
DQQOONVCLQZWOY-UHFFFAOYSA-N | |
Chlorure de 4-hexyloxybenzoyle |
C13H17ClO2 | |
MFCD00000690 | |
170235 | |
CCCCCCOC1=CC=C(C=C1)C(=O)Cl |
Spécification
4-n-Hexyloxybenzoyl chloride | |
1.082 | |
>110°C (230°F) | |
1.5383 | |
UN3265 | |
Moisture sensitive | |
DQQOONVCLQZWOY-UHFFFAOYSA-N | |
Chlorure de 4-hexyloxybenzoyle | |
170235 | |
98% |
39649-71-3 | |
203°C to 205°C (15 mmHg) | |
C13H17ClO2 | |
MFCD00000690 | |
2210619 | |
4-n-hexyloxybenzoyl chloride, 4-hexyloxybenzoyl chloride, 4-hexyloxy benzoyl chloride, benzoyl chloride, 4-hexyloxy, p-hexyloxybenzoyl chloride, 4-hexyloxybenzoylchloride, 4-hexyloxy-benzoyl chloride, 4-hexyloxybenzoic acid chloride, 4-n-hexyl-oxybenzoyl chloride, benzoyl chloride,4-hexyloxy | |
CCCCCCOC1=CC=C(C=C1)C(=O)Cl | |
240.727 | |
240.73 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H314-H318
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque de graves lésions des yeux.
P260-P264b-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
H314
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :8 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :LIQUIDE CORROSIF, ACIDE, ORGANIQUE, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 254-561-3
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only