Learn More
4’-n-hexylacétophénone, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 11322816
Click to view available options
Quantité:
2 g
10 g
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 37592-72-6
Formule moléculaire C14H20O
Poids moléculaire (g/mol) 204.313
Numéro MDL MFCD00043677
Clé InChI WWBVHJKFJZBRSO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme p-hexylacetophenone, 1-4-hexylphenyl ethanone, 4'-hexylacetophenone, 1-4-hexylphenyl ethan-1-one, 4'-n-hexylacetophenone, ethanone, 1-4-hexylphenyl, 4-n-hexylacetophenone, 4-hexylacetophenone, 1-acetyl-4-hexylbenzene, agarose gpg/le
CID PubChem 123462
Nom IUPAC 1-(4-hexylphényl)éthanone
SMILES CCCCCCC1=CC=C(C=C1)C(=O)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 4'-n-Hexylacetophenone
Densité 0.942
Point d’ébullition 132°C to 135°C (2 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.514
Quantité 2 g
Beilstein 1942064
Poids de la formule 204.31
Pourcentage de pureté 97%