Learn More
4-n-Dodecyloxybenzaldéhyde, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
29.90€ - 101.00€
Identifiants chimiques
CAS | 24083-19-0 |
---|---|
Formule moléculaire | C19H30O2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 290.447 |
Numéro MDL | MFCD00043523 |
Clé InChI | ZBEGLEYBWGNZJA-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | p-dodecyloxybenzaldehyde, 4-dodecyloxy benzaldehyde, 4-dodecyloxybenzaldehyde, 4-n-dodecyloxybenzaldehyde, p-n-dodecoxy benzaldehyde, p-dodecyloxy benzaldehyde, 4-dodecyloxy-benzaldehyde, p-lauryloxy benzaldehyde, 1-4-formylphenoxy dodecane |
CID PubChem | 141069 |
Nom IUPAC | 4-dodécoxybenzaldéhyde |
SMILES | CCCCCCCCCCCCOC1=CC=C(C=C1)C=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11382766
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L08889.03 |
1 g |
29.90€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11392766
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L08889.06 |
5 g |
101.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
24083-19-0 | |
290.447 | |
ZBEGLEYBWGNZJA-UHFFFAOYSA-N | |
141069 | |
CCCCCCCCCCCCOC1=CC=C(C=C1)C=O |
C19H30O2 | |
MFCD00043523 | |
p-dodecyloxybenzaldehyde, 4-dodecyloxy benzaldehyde, 4-dodecyloxybenzaldehyde, 4-n-dodecyloxybenzaldehyde, p-n-dodecoxy benzaldehyde, p-dodecyloxy benzaldehyde, 4-dodecyloxy-benzaldehyde, p-lauryloxy benzaldehyde, 1-4-formylphenoxy dodecane | |
4-dodécoxybenzaldéhyde |
Spécification
4-n-Dodecyloxybenzaldehyde | |
26°C to 29°C | |
C19H30O2 | |
2535031 | |
p-dodecyloxybenzaldehyde, 4-dodecyloxy benzaldehyde, 4-dodecyloxybenzaldehyde, 4-n-dodecyloxybenzaldehyde, p-n-dodecoxy benzaldehyde, p-dodecyloxy benzaldehyde, 4-dodecyloxy-benzaldehyde, p-lauryloxy benzaldehyde, 1-4-formylphenoxy dodecane | |
CCCCCCCCCCCCOC1=CC=C(C=C1)C=O | |
290.447 | |
290.45 |
24083-19-0 | |
165°C (0.005 mmHg) | |
MFCD00043523 | |
Air Sensitive | |
ZBEGLEYBWGNZJA-UHFFFAOYSA-N | |
4-dodécoxybenzaldéhyde | |
141069 | |
98% |
Sécurité et traitement
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Ambient temperatures
RUO – Research Use Only