Learn More
Chlorure de 4-n-décylbenzoyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
37.90€ - 666.00€
Identifiants chimiques
CAS | 54256-43-8 |
---|---|
Formule moléculaire | C17H25ClO |
Poids moléculaire (g/mol) | 280.836 |
Numéro MDL | MFCD00041724 |
Clé InChI | HEWLDHSFOQXCSI-UHFFFAOYSA-N |
CID PubChem | 104714 |
Nom IUPAC | Chlorure de 4-décylbenzoyle |
SMILES | CCCCCCCCCCC1=CC=C(C=C1)C(=O)Cl |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11433457
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A17234.03 |
1 g | |||||||
11443457
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A17234.06 |
5 g |
166.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11453457
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A17234.14 |
25 g |
666.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Employed as a pharmaceutical and chemical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsUtilisé comme intermédiaire pharmaceutique et chimique.
Solubilité
Réagit avec l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Conserver à l’écart des agents oxydants, de l’eau et de l’humidité. Stocker sous un gaz inerte.
Identifiants chimiques
54256-43-8 | |
280.836 | |
HEWLDHSFOQXCSI-UHFFFAOYSA-N | |
Chlorure de 4-décylbenzoyle |
C17H25ClO | |
MFCD00041724 | |
104714 | |
CCCCCCCCCCC1=CC=C(C=C1)C(=O)Cl |
Spécification
4-n-Decylbenzoyl chloride | |
171°C to 173°C (2 mmHg) | |
C17H25ClO | |
UN3265 | |
4-n-decylbenzoyl chloride, benzoyl chloride, 4-decyl, p-decylbenzoyl chloride, 4-decylbenzoylchloride, p-n-decylbenzoyl chloride, benzoyl chloride,4-decyl, 4-n-decyl benzoyl chloride, 4-decylbenzoic acid chloride | |
HEWLDHSFOQXCSI-UHFFFAOYSA-N | |
Chlorure de 4-décylbenzoyle | |
104714 | |
98% |
54256-43-8 | |
>110°C (230°F) | |
MFCD00041724 | |
Moisture sensitive | |
Reacts with water. | |
CCCCCCCCCCC1=CC=C(C=C1)C(=O)Cl | |
280.836 | |
280.84 |
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H314-H318
Causes severe skin burns and eye damage.
Causes serious eye damage.
P210-P235-P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P370+P378q-P501c
H227-H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 8; Packing Group: II; Proper Shipping Name: CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, ORGANIC, N.O.S.
missing translation for 'einecsNumber' : 259-046-7
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures; Store under Nitrogen
RUO – Research Use Only