Learn More
4-N-butylphénol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
60.80€ - 600.00€
Identifiants chimiques
CAS | 1638-22-8 |
---|---|
Formule moléculaire | C10H14O |
Poids moléculaire (g/mol) | 150.221 |
Numéro MDL | MFCD00041750 |
Clé InChI | CYYZDBDROVLTJU-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 4-n-butylphenol, p-butylphenol, phenol, 4-butyl, p-hydroxybutylbenzene, phenol, p-butyl, 1-hydroxy-4-n-butylbenzene, p-n-butylphenol, 4-butyl-phenol, 4-n-ethylphenol |
CID PubChem | 15420 |
ChEBI | CHEBI:34437 |
Nom IUPAC | 4-Butylphénol |
SMILES | CCCCC1=CC=C(C=C1)O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11445183
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12812.06 |
5 g |
60.80€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11455183
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12812.14 |
25 g |
190.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11465183
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12812.22 |
100 g |
600.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
4-n-Butylphenol is used as an Intermediates of liquid Crystals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe 4-n-butylphénol est utilisé comme intermédiaire de cristaux liquides.
Solubilité
Non miscible avec l’eau.
Remarques
Lorsqu’il n’est pas utilisé, sceller hermétiquement le récipient et le ranger dans un endroit sec et frais. Évitez la chaleur et la lumière excessives. Incompatible avec les agents oxydants. Stable s’il est stocké dans des conditions appropriées. Conserver le récipient à l’abri de l’humidité. Tenir à l’écart de la chaleur. Échappement mécanique requis.
Identifiants chimiques
1638-22-8 | |
150.221 | |
CYYZDBDROVLTJU-UHFFFAOYSA-N | |
15420 | |
4-Butylphénol |
C10H14O | |
MFCD00041750 | |
4-n-butylphenol, p-butylphenol, phenol, 4-butyl, p-hydroxybutylbenzene, phenol, p-butyl, 1-hydroxy-4-n-butylbenzene, p-n-butylphenol, 4-butyl-phenol, 4-n-ethylphenol | |
CHEBI:34437 | |
CCCCC1=CC=C(C=C1)O |
Spécification
4-n-Butylphenol | |
∼22°C | |
245°C | |
1.517 | |
UN3145 | |
4-n-butylphenol, p-butylphenol, phenol, 4-butyl, p-hydroxybutylbenzene, phenol, p-butyl, 1-hydroxy-4-n-butylbenzene, p-n-butylphenol, 4-butyl-phenol, 4-n-ethylphenol | |
CYYZDBDROVLTJU-UHFFFAOYSA-N | |
4-Butylphénol | |
15420 | |
150.22 |
1638-22-8 | |
0.98 | |
C10H14O | |
MFCD00041750 | |
2042120 | |
Not miscible with water. | |
CCCCC1=CC=C(C=C1)O | |
150.221 | |
CHEBI:34437 | |
98% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H314-H318
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque de graves lésions des yeux.
P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :8 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :ALKYPHÉNOLS, LIQUIDES, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 216-672-5
missing translation for 'rtecsNumber' : SJ8922500
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only