Learn More
Chlorure de 4-n-butylbenzoyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
50.20€ - 597.00€
Identifiants chimiques
CAS | 28788-62-7 |
---|---|
Formule moléculaire | C11H13ClO |
Poids moléculaire (g/mol) | 196.67 |
Numéro MDL | MFCD00000699 |
Clé InChI | OUOWCSJYDCPVDM-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 4-n-butylbenzoyl chloride, benzoyl chloride, 4-butyl, p-butylbenzoyl chloride, 4-n-butyl-benzoyl chloride, 4-butylbenzoylchloride, 4-n-butylbenzoylchloride, p-n-butyl benzoylchloride, p-n-butylbenzoyl chloride, 4-1-butylbenzoyl chloride, acmc-209h4o |
CID PubChem | 120049 |
Nom IUPAC | 4-butylbenzoyl chloride |
SMILES | CCCCC1=CC=C(C=C1)C(Cl)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11447387
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A15082.06 |
5 g |
50.20€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11457387
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A15082.14 |
25 g |
210.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11467387
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A15082.22 |
100 g | |||||||
Description
4-Butylbenzoyl chloride was used in the synthesis of 2,5-bis[(4-butylbenzoyl)oxy]styrene (BBOS, monomer).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe chlorure de 4-butylbenzoyle a été utilisé dans la synthèse de 2,5-bis[(4-butylbenzoyl)oxy]styrène (BBBOS, monomère).
Solubilité
Réagit avec l’eau.
Remarques
Sensible à lʼhumidité, conserver à lʼabri de lʼhumidité. Stocker dans un endroit frais et sec dans un récipient hermétiquement fermé. Conserver à l’abri des oxydants Stocker sous un gaz inerte.
Identifiants chimiques
28788-62-7 | |
196.67 | |
OUOWCSJYDCPVDM-UHFFFAOYSA-N | |
120049 | |
CCCCC1=CC=C(C=C1)C(Cl)=O |
C11H13ClO | |
MFCD00000699 | |
4-n-butylbenzoyl chloride, benzoyl chloride, 4-butyl, p-butylbenzoyl chloride, 4-n-butyl-benzoyl chloride, 4-butylbenzoylchloride, 4-n-butylbenzoylchloride, p-n-butyl benzoylchloride, p-n-butylbenzoyl chloride, 4-1-butylbenzoyl chloride, acmc-209h4o | |
4-butylbenzoyl chloride |
Spécification
4-n-Butylbenzoyl chloride | |
145°C to 147°C (11 mmHg) | |
C11H13ClO | |
UN3265 | |
OUOWCSJYDCPVDM-UHFFFAOYSA-N | |
4-butylbenzoyl chloride | |
120049 | |
98% |
28788-62-7 | |
>110°C (230°F) | |
MFCD00000699 | |
4-n-butylbenzoyl chloride, benzoyl chloride, 4-butyl, p-butylbenzoyl chloride, 4-n-butyl-benzoyl chloride, 4-butylbenzoylchloride, 4-n-butylbenzoylchloride, p-n-butyl benzoylchloride, p-n-butylbenzoyl chloride, 4-1-butylbenzoyl chloride, acmc-209h4o | |
CCCCC1=CC=C(C=C1)C(Cl)=O | |
196.67 | |
196.68 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H314-H318
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque de graves lésions des yeux.
GHS P Statement
P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P301+P330+P331-P405-P501a
Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF ON SKIN (or hair): Remove/Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/shower.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
IF SWALLOWED: Rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
Store locked up.
Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
danger
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :8 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :LIQUIDE CORROSIF, ACIDE, ORGANIQUE, N.S.A.
missing translation for 'tsca' : TSCA
RUO – Research Use Only