Learn More
Chlorure de 4-n-butoxybenzoyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11494773
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 33863-86-4
Formule moléculaire C11H13ClO2
Poids moléculaire (g/mol) 212.673
Numéro MDL MFCD00000689
Clé InChI KMGCTFHTBKBITO-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 118561
Nom IUPAC Chlorure de 4-butoxybenzoyle
SMILES CCCCOC1=CC=C(C=C1)C(=O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-n-Butoxybenzoyl chloride
Densité 1.121
Point d’ébullition 161°C to 162°C (9 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.5495
Quantité 25 g
Numéro UN UN3265
Beilstein 957203
Sensibilité Moisture sensitive
Synonyme 4-n-butoxybenzoyl chloride, 4-butoxy-benzoyl chloride, benzoyl chloride, 4-butoxy, p-butoxybenzoyl chloride, 4-n-butoxybenzoylchloride, 4-butyloxy benzoyl chloride, benzoyl chloride,4-butoxy, 4-n-butoxy benzoyl chloride, 4-n-butyloxy benzoyl chloride
Poids de la formule 212.68
Pourcentage de pureté 98%