Learn More
4-n-Butoxy-2,6-difluorobenzaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 15456657
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1373920-93-4
Formule moléculaire C11H12F2O2
Poids moléculaire (g/mol) 214.212
Numéro MDL MFCD22201017
Clé InChI VNPPSJNGJUIJDV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-n-butoxy-2,6-difluorobenzaldehyde
CID PubChem 86277622
Nom IUPAC 4-butoxy-2,6-difluorobenzaldéhyde
SMILES CCCCOC1=CC(=C(C(=C1)F)C=O)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-n-Butoxy-2,6-difluorobenzaldehyde
Quantité 5 g
Sensibilité Air sensitive
Poids de la formule 214.21
Pourcentage de pureté 97%