Learn More
Acide 4-morpholinophénylboronique, 97 %, Thermo Scientific™
71.30€ - 815.00€
Identifiants chimiques
CAS | 186498-02-2 |
---|---|
Formule moléculaire | C10H14BNO3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 207.04 |
Numéro MDL | MFCD03095169 |
Clé InChI | WHDIUBHAKZDSJL-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 4-morpholinophenylboronic acid, 4-morpholinophenyl boronic acid, 4-morpholino phenylboronic acid, 4-morpholin-4-yl-phenylboronic acid, 4-morpholin-4-ylphenyl boronic acid, 4-4-boronophenyl morpholine, 4-morpholino phenyl boronic acid, 4-morpholin-4-yl phenylboronic acid, boronic acid, 4-4-morpholinyl phenyl, boronic acid, b-4-4-morpholinyl phenyl |
CID PubChem | 2795359 |
Nom IUPAC | Acide (4-morpholine-4-ylphényl)boronique |
SMILES | OB(O)C1=CC=C(C=C1)N1CCOCC1 |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10279722
|
Thermo Scientific Maybridge
CC17412CB |
250 mg | Flacon en verre ambré |
71.30€
250mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10224842
|
Thermo Scientific Maybridge
CC17412DA |
1 g | Flacon en verre ambré |
181.00€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10396584
|
Thermo Scientific Maybridge
CC17412DE |
5 g | Flacon en verre ambré |
815.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Identifiants chimiques
186498-02-2 | |
207.04 | |
WHDIUBHAKZDSJL-UHFFFAOYSA-N | |
2795359 | |
OB(O)C1=CC=C(C=C1)N1CCOCC1 |
C10H14BNO3 | |
MFCD03095169 | |
4-morpholinophenylboronic acid, 4-morpholinophenyl boronic acid, 4-morpholino phenylboronic acid, 4-morpholin-4-yl-phenylboronic acid, 4-morpholin-4-ylphenyl boronic acid, 4-4-boronophenyl morpholine, 4-morpholino phenyl boronic acid, 4-morpholin-4-yl phenylboronic acid, boronic acid, 4-4-morpholinyl phenyl, boronic acid, b-4-4-morpholinyl phenyl | |
Acide (4-morpholine-4-ylphényl)boronique |
Spécification
4-Morpholinophenylboronic acid | |
97% | |
MFCD03095169 | |
WHDIUBHAKZDSJL-UHFFFAOYSA-N | |
Acide (4-morpholine-4-ylphényl)boronique | |
2795359 | |
97% |
186498-02-2 | |
C10H14BNO3 | |
4-morpholinophenylboronic acid, 4-morpholinophenyl boronic acid, 4-morpholino phenylboronic acid, 4-morpholin-4-yl-phenylboronic acid, 4-morpholin-4-ylphenyl boronic acid, 4-4-boronophenyl morpholine, 4-morpholino phenyl boronic acid, 4-morpholin-4-yl phenylboronic acid, boronic acid, 4-4-morpholinyl phenyl, boronic acid, b-4-4-morpholinyl phenyl | |
OB(O)C1=CC=C(C=C1)N1CCOCC1 | |
207.04 | |
207.04 |