Learn More
4-Méthylpentan-2-One, pour AAS, Fisher Chemical
55.55€ - 94.95€
Identifiants chimiques
CAS | 108-10-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H12O |
Poids moléculaire (g/mol) | 100.161 |
Numéro MDL | 8938 |
Clé InChI | NTIZESTWPVYFNL-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 4-methyl-2-pentanone, methyl isobutyl ketone, isopropylacetone, isobutyl methyl ketone, hexone, mibk, 2-pentanone, 4-methyl, 2-methyl-4-pentanone, 4-methyl-2-oxopentane, methylisobutylketon |
CID PubChem | 7909 |
ChEBI | CHEBI:82344 |
Nom IUPAC | 4-méthylpentan-2-un |
SMILES | CC(C)CC(=O)C |
Description
Identifiants chimiques
108-10-1 | |
100.161 | |
NTIZESTWPVYFNL-UHFFFAOYSA-N | |
7909 | |
4-méthylpentan-2-un |
C6H12O | |
8938 | |
4-methyl-2-pentanone, methyl isobutyl ketone, isopropylacetone, isobutyl methyl ketone, hexone, mibk, 2-pentanone, 4-methyl, 2-methyl-4-pentanone, 4-methyl-2-oxopentane, methylisobutylketon | |
CHEBI:82344 | |
CC(C)CC(=O)C |
Spécification
108-10-1 | |
Incolore | |
Flacon en verre ambré | |
8938 | |
NTIZESTWPVYFNL-UHFFFAOYSA-N | |
4-méthylpentan-2-un | |
7909 | |
100.16g/mol |
-84°C | |
117.4°C | |
C6H12O | |
4-methyl-2-pentanone, methyl isobutyl ketone, isopropylacetone, isobutyl methyl ketone, hexone, mibk, 2-pentanone, 4-methyl, 2-methyl-4-pentanone, 4-methyl-2-oxopentane, methylisobutylketon | |
CC(C)CC(=O)C | |
100.161 | |
CHEBI:82344 | |
Liquide |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
- 4-Methylpentan-2-one
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Cancérogénicité Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H332-Nocif par inhalation.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- H351-Susceptible de provoquer le cancer.
- EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.