Learn More
Acide 4-méthylnaphthalène-1-boronique, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
39.80€ - 169.00€
Identifiants chimiques
CAS | 103986-53-4 |
---|---|
Formule moléculaire | C11H11BO2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 186.02 |
Numéro MDL | MFCD01632204 |
Clé InChI | JHVQEUGNYSVSDH-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 4-methyl-1-naphthaleneboronic acid, 4-methyl-1-naphthalene boronic acid, 4-methylnaphthalene-1-boronic acid, 1-methylnaphthalene-4-boronic acid, 4-methylnaphthalen-1-yl boronic acid, 1-borono-4-methylnaphthalene, 4-methyl-1-naphthyl boronic acid, 4-methyl-1-naphthylboronic acid, 4-methylnaphthalen-1-yl boranediol, boronic acid, 4-methyl-1-naphthalenyl |
CID PubChem | 2773511 |
Nom IUPAC | Acide (4-méthylnaphthalén-1-yl)boronique |
SMILES | CC1=CC=C(B(O)O)C2=CC=CC=C12 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15469767
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H52998.03 |
1 g |
39.80€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15479767
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H52998.06 |
5 g |
169.00€
5g |
N/A | Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Reactant for Suzuki-Miyaura coupling.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsRéactif pour le couplage Souzuki-Miyaura.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
Identifiants chimiques
103986-53-4 | |
186.02 | |
JHVQEUGNYSVSDH-UHFFFAOYSA-N | |
2773511 | |
CC1=CC=C(B(O)O)C2=CC=CC=C12 |
C11H11BO2 | |
MFCD01632204 | |
4-methyl-1-naphthaleneboronic acid, 4-methyl-1-naphthalene boronic acid, 4-methylnaphthalene-1-boronic acid, 1-methylnaphthalene-4-boronic acid, 4-methylnaphthalen-1-yl boronic acid, 1-borono-4-methylnaphthalene, 4-methyl-1-naphthyl boronic acid, 4-methyl-1-naphthylboronic acid, 4-methylnaphthalen-1-yl boranediol, boronic acid, 4-methyl-1-naphthalenyl | |
Acide (4-méthylnaphthalén-1-yl)boronique |
Spécification
4-Methylnaphthalene-1-boronic acid | |
239°C to 240°C | |
MFCD01632204 | |
JHVQEUGNYSVSDH-UHFFFAOYSA-N | |
Acide (4-méthylnaphthalén-1-yl)boronique | |
2773511 | |
96% |
103986-53-4 | |
C11H11BO2 | |
4-methyl-1-naphthaleneboronic acid, 4-methyl-1-naphthalene boronic acid, 4-methylnaphthalene-1-boronic acid, 1-methylnaphthalene-4-boronic acid, 4-methylnaphthalen-1-yl boronic acid, 1-borono-4-methylnaphthalene, 4-methyl-1-naphthyl boronic acid, 4-methyl-1-naphthylboronic acid, 4-methylnaphthalen-1-yl boranediol, boronic acid, 4-methyl-1-naphthalenyl | |
CC1=CC=C(B(O)O)C2=CC=CC=C12 | |
186.02 | |
186.02 |
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Ambient temperatures
RUO – Research Use Only