Learn More
4-méthylcyclohexanone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
28.35€ - 70.82€
Identifiants chimiques
CAS 589-92-4
Formule moléculaire C7H12O
Poids moléculaire (g/mol) 112.17
Numéro MDL MFCD00001643
Clé InChI VGVHNLRUAMRIEW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-methylcyclohexanone, cyclohexanone, 4-methyl, 4-methyl-1-cyclohexanone, methyl-4 cyclohexanone-1, p-methyl cyclohexanone, methycyclohexanone, metylocykloheksanon, unii-0l1r78k79s, 4-methyl cyclohexanone, methyl-4 cyclohexanone-1 french
CID PubChem 11525
Nom IUPAC 4-méthylcyclohexan-1-one
SMILES CC1CCC(=O)CC1
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
10488150
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
174260250
25 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
10732411
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
174261000
100 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Chemical Identifiers
589-92-4
112.17
VGVHNLRUAMRIEW-UHFFFAOYSA-N
11525
CC1CCC(=O)CC1
C7H12O
MFCD00001643
4-methylcyclohexanone, cyclohexanone, 4-methyl, 4-methyl-1-cyclohexanone, methyl-4 cyclohexanone-1, p-methyl cyclohexanone, methycyclohexanone, metylocykloheksanon, unii-0l1r78k79s, 4-methyl cyclohexanone, methyl-4 cyclohexanone-1 french
4-méthylcyclohexan-1-one
Specifications
4-Methylcyclohexanone
589-92-4
100.0
Incolore à jaune
169°C to 171°C
Authentique
Flacon en verre
CH3C6H9(=O)
MFCD00001643
0.914
VGVHNLRUAMRIEW-UHFFFAOYSA-N
4-méthylcyclohexan-1-one
11525
98%
98%
97.5
-41°C
0.9140g/mL
40°C
98%
C7H12O
1.4445 to 1.4465
07,18
4-methylcyclohexanone, cyclohexanone, 4-methyl, 4-methyl-1-cyclohexanone, methyl-4 cyclohexanone-1, p-methyl cyclohexanone, methycyclohexanone, metylocykloheksanon, unii-0l1r78k79s, 4-methyl cyclohexanone, methyl-4 cyclohexanone-1 french
CC1CCC(=O)CC1
112.17
112.17
Liquide
Videos
Safety and Handling
Safety and Handling
Déclaration GHS H :
Nocif en cas d’ingestion.
Nocif par contact cutané.
Nocif par inhalation.
Liquide et vapeurs inflammables.
GHS P Statement:
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 209-665-3
missing translation for 'rtecsNumber' : GW1750200
missing translation for 'tsca' : TSCA
Product Identifier
  • 4-Methylcyclohexanone
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Hazard Statement
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Precautionary Statement
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
SDS
Documents
Documents
Certificates
RUO – Research Use Only