Learn More
4-Méthylcatéchol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11381607
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
4-Methylcatechol is used to synthesize antimicrobial, antioxidant. It also acts as effective inhibitor. It can be used to produce 4-bromo-5-methyl-pyrocatechol. It Increases Brain-Derived Neurotrophic Factor Content and mRNA Expression in Cultured Brain Cells.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 4-méthylcatéchol peut être utilisé pour synthétiser les antimicrobiens, antioxydants. Il agit également comme inhibiteur efficace. Il peut être utilisé pour produire du -bromo-5-méthyl-pyrocatéchol. Il augmente la teneur en facteur neurotrophique dérivé du cerveau et l’expression de l’ARNm dans les cellules cérébrales cultivées et dans le cerveau de rats in vivo.
Solubilité
Soluble dans l’eau, le méthanol, l’acétone, l’éther et l’alcool.
Remarques
Les matières incompatibles sont les agents oxydants forts, les bases fortes. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 452-86-8
Formule moléculaire C7H8O2
Poids moléculaire (g/mol) 124.14
Numéro MDL MFCD00002205
Clé InChI ZBCATMYQYDCTIZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-methylcatechol, 3,4-dihydroxytoluene, homocatechol, 4-methyl-1,2-benzenediol, p-methylcatechol, 4-methylpyrocatechol, homopyrocatechol, 1,2-dihydroxy-4-methylbenzene, p-methylpyrocatechol, toluene-3,4-diol
CID PubChem 9958
ChEBI CHEBI:17254
Nom IUPAC 4-méthylbenzène-1,2-diol
SMILES CC1=CC=C(O)C(O)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Methylcatechol
Point de fusion 67°C to 69°C
Point d’ébullition 251°C
Point d’éclair 140°C (284°F)
Quantité 100 g
Beilstein 636512
Informations sur la solubilité Soluble in water,methanol,acetone,ether,and alcohol.
Poids de la formule 124.14
Pourcentage de pureté 96%