Learn More
Chlorure de 4-méthylbenzylsulfonyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15254408
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 51419-59-1
Formule moléculaire C8H9ClO2S
Poids moléculaire (g/mol) 204.68
Clé InChI JALKUHLLMWYIAT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-methylbenzylsulfonyl chloride, 4-methylphenyl methanesulfonyl chloride, p-tolylmethanesulfonyl chloride, p-tolyl-methanesulfonyl chloride, p-tolyl methanesulfonyl chloride, 4-methylphenyl methyl sulfonyl chloride, pubchem5592, pubchem5631, acmc-209wgt, 4-methylbenzylsulfonylchloride
CID PubChem 2794648
Nom IUPAC Chlorure de4-méthylphényl)méthanesulfonyl
SMILES CC1=CC=C(C=C1)CS(=O)(=O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Methylbenzylsulfonyl chloride
Point de fusion 78.0°C to 82.0°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (HPLC)
Quantité 5 g
Poids de la formule 204.68
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Methylbenzylsulfonyl chloride, 97%
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • EUH029-Au contact de l'eau, dégage des gaz toxiques.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.