Learn More
4-anhydride méthylbenzoïque, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15456837
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13222-85-0
Formule moléculaire C16H14O3
Poids moléculaire (g/mol) 254.285
Numéro MDL MFCD00048100
Clé InChI BJMLLSSSTGHJJE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-methylbenzoic anhydride, 4-methylphenyl anhydride, 4-methylbenzoic acid anhydride, p-toluic anhydride, 4-methylbenzene-1-carboxylic anhydride, 4-methylbenzoyl 4-methylbenzoate, bis 4-methylbenzoic anhydride, p-toluylsaureanhydrid, para-toluic anhydride, 4-methylbenzoicanhydride
CID PubChem 139413
Nom IUPAC (4-méthylbenzoyl) 4-méthylbenzoate
SMILES CC1=CC=C(C=C1)C(=O)OC(=O)C2=CC=C(C=C2)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Methylbenzoic anhydride
Point de fusion 86°C to 89°C
Quantité 1 g
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 254.29
Pourcentage de pureté 97%