Learn More
Acide 4-méthylbenzèneboronique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
41.10€ - 450.00€
Identifiants chimiques
CAS 5720-05-8
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11440973
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13347.03
1 g
41.10€
1g
11450973
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13347.06
5 g
130.00€
5g
11460973
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13347.14
25 g
450.00€
25g
Description
Description
4-Methylbenzeneboronic acid, is a commonly used chemical in Suzuki coupling reactions. It is also used as an intermediate in pharmaceutical industry
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide 4-méthylbenzèneboronique est un produit chimique couramment utilisé dans les réactions de couplage Suzuki. Il est également utilisé comme intermédiaire dans l’industrie pharmaceutique
Solubilité
Il est soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Tenir à l’écart des agents oxydants forts.
Spécification
Identifiants chimiques
5720-05-8
Spécification
4-Methylbenzeneboronic acid
246°C to 254°C
MFCD00039138
4-tolylboronic acid, p-tolylboronic acid, 4-methylphenyl boronic acid, p-tolueneboronic acid, 4-methylbenzeneboronic acid, p-methylbenzeneboronic acid, boronic acid, 4-methylphenyl, boronic acid, p-tolyl, 4-methylphenylboric acid, tolyl boronic acid
BIWQNIMLAISTBV-UHFFFAOYSA-N
acide (4-méthylphényl)boronique
79799
98%
5720-05-8
C7H9BO2
2935970
It is soluble in water.
CC1=CC=C(C=C1)B(O)O
135.96
135.96
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'rtecsNumber' : XS7400000
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante