Learn More
Acide 4-méthylbenzèneboronique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11450973
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
4-Methylbenzeneboronic acid, is a commonly used chemical in Suzuki coupling reactions. It is also used as an intermediate in pharmaceutical industry
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide 4-méthylbenzèneboronique est un produit chimique couramment utilisé dans les réactions de couplage Suzuki. Il est également utilisé comme intermédiaire dans l’industrie pharmaceutique
Solubilité
Il est soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Tenir à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5720-05-8
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Methylbenzeneboronic acid
Point de fusion 246°C to 254°C
Formule moléculaire C7H9BO2
Numéro MDL MFCD00039138
Quantité 5 g
Beilstein 2935970
Synonyme 4-tolylboronic acid, p-tolylboronic acid, 4-methylphenyl boronic acid, p-tolueneboronic acid, 4-methylbenzeneboronic acid, p-methylbenzeneboronic acid, boronic acid, 4-methylphenyl, boronic acid, p-tolyl, 4-methylphenylboric acid, tolyl boronic acid
Informations sur la solubilité It is soluble in water.
Clé InChI BIWQNIMLAISTBV-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CC=C(C=C1)B(O)O
Nom IUPAC acide (4-méthylphényl)boronique
Poids moléculaire (g/mol) 135.96
CID PubChem 79799
Poids de la formule 135.96
Pourcentage de pureté 98%