Learn More
4’-méthylacétophénone, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
25.73€ - 78.89€
Identifiants chimiques
CAS | 122-00-9 |
---|---|
Formule moléculaire | C9H10O |
Poids moléculaire (g/mol) | 134.18 |
Numéro MDL | MFCD00008751 |
Clé InChI | GNKZMNRKLCTJAY-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 4'-methylacetophenone, p-methylacetophenone, 1-p-tolyl ethanone, 1-p-tolylethanone, melilotal, 4-methylacetophenone, 4-acetyltoluene, 1-4-methylphenyl ethanone, methyl p-tolyl ketone, p-acetotoluene |
CID PubChem | 8500 |
Nom IUPAC | 1-(4-méthylphényl)éthanone |
SMILES | CC(=O)C1=CC=C(C)C=C1 |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10215320
|
Thermo Scientific Acros
126180050 |
5 g | Flacon en verre |
25.73€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10636902
|
Thermo Scientific Acros
126182500 |
250 g | Flacon en verre |
35.98€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10417710
|
Thermo Scientific Acros
126180010 |
1 kg | Flacon en verre |
78.89€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
122-00-9 | |
134.18 | |
GNKZMNRKLCTJAY-UHFFFAOYSA-N | |
8500 | |
CC(=O)C1=CC=C(C)C=C1 |
C9H10O | |
MFCD00008751 | |
4'-methylacetophenone, p-methylacetophenone, 1-p-tolyl ethanone, 1-p-tolylethanone, melilotal, 4-methylacetophenone, 4-acetyltoluene, 1-4-methylphenyl ethanone, methyl p-tolyl ketone, p-acetotoluene | |
1-(4-méthylphényl)éthanone |
Spécification
4'-Methylacetophenone | |
122-00-9 | |
100.0 | |
Incolore à jaune | |
226.0°C | |
Authentique | |
C9H10O | |
1.5320 to 1.5350 | |
07, 307 | |
4'-methylacetophenone, p-methylacetophenone, 1-p-tolyl ethanone, 1-p-tolylethanone, melilotal, 4-methylacetophenone, 4-acetyltoluene, 1-4-methylphenyl ethanone, methyl p-tolyl ketone, p-acetotoluene | |
GNKZMNRKLCTJAY-UHFFFAOYSA-N | |
1-(4-méthylphényl)éthanone | |
8500 | |
95% |
95% | |
94.0 | |
-19.0°C | |
1.0050g/mL | |
92°C | |
94% min. (GC) | |
CH3C6H4COCH3 | |
MFCD00008751 | |
1.005 | |
Solubility in water: 0.37g/L (15°C) | |
CC(=O)C1=CC=C(C)C=C1 | |
134.18 | |
134.18 | |
Liquide |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Nocif en cas d’ingestion.
Provoque une irritation cutanée.
Déclaration GHS P
EN CAS D’INGESTION : rincer la bouche.
NE PAS faire vomir.
Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise.
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 204-514-8
missing translation for 'rtecsNumber' : AM9463000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- 4'-Methylacetophenone
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.